T9650
Tris Acetate-EDTA buffer
10× concentrate, BioReagent, for molecular biology, non-sterile; 0.2 μm filtered
Szinonimák:
TAE buffer
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile; 0.2 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
solution
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
idegen aktivitás
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Protocols
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
A TAE-t és a TBE-t egyaránt használják nukleinsav-elektroforézishez használt pufferként, de van néhány fontos különbség. Tekintse át receptjeinket és videónkat, hogy alkalmazása a lehető legjobb esélyt kapja a sikerre.