93337
Trizma® acetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
TRIS acetate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
form
crystalline powder
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék
≤0.2%
veszteség
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3