Fontos dokumentumok
6060
Millipore
Thymidine
Szinonimák:
Thymidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352208
NACRES:
NA.51
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤10 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Used in conjunction with hypoxanthine and aminopterin for the selection of hybridoma cell lines. Also reported to induce cell death in L-cells.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, sterilize by filtration using a 0.22 µm filter, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Amenta, J.S., et al. 1993. In Vitro Cell Dev. Biol. Anim.29A, 855.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Yaoyao Gu et al.
BMC cancer, 21(1), 784-784 (2021-07-09)
Minichromosome maintenance complex component 6 (MCM6), as an important replication permission factor, is involved in the pathogenesis of various tumors. Here we studied the expression of MCM6 in neuroblastoma and its influence on tumor characteristics and prognosis. Publicly available datasets
Evgeniia Prokhorova et al.
Molecular cell, 81(12), 2640-2655 (2021-05-22)
ARH3/ADPRHL2 and PARG are the primary enzymes reversing ADP-ribosylation in vertebrates, yet their functions in vivo remain unclear. ARH3 is the only hydrolase able to remove serine-linked mono(ADP-ribose) (MAR) but is much less efficient than PARG against poly(ADP-ribose) (PAR) chains in vitro.