Fontos dokumentumok
C4654
Cytidine
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥99%
Szinonimák:
Cytosine β-D-riboside, Cytosine-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHDGCWIWMRVCDJ-XVFCMESISA-N
Géninformáció
mouse ... Uck1(22245)
WGK
WGK 3