Fontos dokumentumok
B5002
5-Bromo-2′-deoxyuridine
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
5-BrdU, 5-Bromo-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil, 5-Bromouracil deoxyriboside, BUdR
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- as a supplement to study the effect of electroconvulsive seizures on hippocampal neurogenesis
- as a supplement to study the loss-of-gene function in adult zebrafish heart
- in T lymphocyte proliferation assay{133]
Biokémiai/fiziológiai hatások
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.