Merck
615366
Sigma-Aldrich
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
2RS,4′RS,8′RS-O-Acetyl-α-tocopherol-d9 (5,7,8-tri(methyl-d3))
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31D9H43O3
Molekulatömeg:
481.80
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
leírás
8 isomer mix
Minőségi szint
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
liquid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1c2CC[C@@](C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)Oc2c(c(c1OC(C)=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22?,23?,31-/m1/s1/i5D3,6D3,7D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAKOWWREFLAJOT-JTMQEPRKSA-N
Alkalmazás
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9) or vitamin E acetate D9 can be used as an internal standard to study dietary intake, bioavailability, identification and concentration within the complex biological samples.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)