V-033
Tocopheryl acetate (Vitamin E acetate) solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tocopheryl Acetate (Vitamin E acetate) may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in aquatic organisms, fish feed and pharmaceutical formulations by colorimetric and chromatography techniques, respectively.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Cikkek
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.