T1539
(+)-α-Tocopherol
Type VI, from vegetable oil, liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.), BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥1000 IU/g
Szinonimák:
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
vegetable oil
Minőségi szint
típus
Type VI
termékcsalád
BioReagent
form
liquid (≥0.88M based on potency, density and molecular wt.)
hatékonyság
≥600 mg d-α-tocopherol per g
specifikus aktivitás
≥1000 IU/g
molekulatömeg
Mw 430.71 g/mol
koncentráció
≥600 mg/g
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
szín
yellow-orange
törésmutató
n20/D 1.505 (lit.)
bp
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 0.1 mL/mL, clear, faintly yellow to yellow
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.