Fontos dokumentumok
T3126
D-α-Tocopherol succinate
semisynthetic, 1210 IU/g
Szinonimák:
Vitamin E succinate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
semisynthetic
Minőségi szint
Forma
powder
specifikus aktivitás
1210 IU/g
szín
white to yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to as a dietary supplement to study its immunomodulatory effects in chicks
- as a dietary supplement in pregnant women to evaluate its effects on arsenic exposure
- as an antioxidant to investigate concurrent pathways of cell death due to acute exercise
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.