47786
DL-alpha-Tocopherol acetate
analytical standard
Szinonimák:
Vitamin E acetate, O-Acetyl-α-tocopherol, DL-α-Tocopherol acetate, DL-α-Tocopheryl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type fat soluble vitamin
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.