29992
DL-α-Tocopherol acetate
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
α-Tocopherylis acetas, Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Teszt
96.5-102.0%
form
liquid
sűrűség
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.