Fontos dokumentumok
T3251
(±)-α-Tocopherol
synthetic, ≥96% (HPLC)
Szinonimák:
DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
liquid
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
faint brown to brown
yellow to very dark yellow
oldhatóság
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
ethanol: miscible
vegetable oils: miscible
sűrűség
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.