SRP6434
PD-L1/CD274/B7-H1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
PDCD1L1, PDCD1LG1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 26 kDa
observed mol wt 35-42 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Phe 19 is the predicted N-terminal.)
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CD274(29126)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3