Fontos dokumentumok
SRP0582
Sigma-Aldrich
Human PD-1, FLAG® - AviTag -His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
20 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PDCD1(5133)
Általános leírás
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1), also known as PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, with C-terminal FLAG-Avi-His-tags, MW=20 kDa, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Fizikai forma
Aqueous solution
Jogi információk
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)