SAB3701283
Anti-Human IgG (Fc specific), highly cross adsorbed-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Fizikai tulajdonságok