SAB4301882
Anti-CD274
affinity isolated antibody
Szinonimák:
B7H1, PD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
elérési szám
NP_054862
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD274(29126)
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1