Fontos dokumentumok
SAB4700811
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD274 antibody produced in mouse
clone 29E.2A3
Szinonimák:
B7-H, B7H1, PD-L1, PDCD1L1, PDL1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
29E.2A3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, nonhuman primates
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2 μg/mL
elérési szám
NP_054862
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD274(29126)
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody 29E.2A3 recognizes CD274 / PD-L1 (also known as B7-H1), a 40 kDa type I transmembrane protein expressed by dendritic cells, activated T cells, activated monocytes, and in various tissues, above all in heart and skeletal muscle, placenta and lung, and in many cancer cells, including T cell lymphomas, melanomas, and glioblastomas.
Immunogen
Full length human CD274
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg