ABF133
Anti-PD-L1 Antibody/CD274
1 mg/mL, from rabbit
Szinonimák:
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD274(29126)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg from a representative lot detected PD-L1/CD274 in 1X10E6 K562 cells.
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PD-L1/CD274 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1