SAB3701277
Anti-Human IgG (Fc specific), highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
ALP, Alk Phos
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1