Fontos dokumentumok
SRP0548
Sigma-Aldrich
CTLA4 (CD152), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CD152, Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
molekulatömeg
42 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CTA4(1493)
Általános leírás
Human secreted CTLA4, Fc fusion protein, also known as Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 and CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36- 162, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and with a C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using Avitag technology. MW = 42 kDa (monomer). Note: This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Fizikai forma
Aqueous solution
Jogi információk
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1