Fontos dokumentumok
SRP0569
Sigma-Aldrich
Human PD-L1 (CD274), FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1, programmed death ligand 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
molekulatömeg
26 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CD274(29126)
Általános leírás
Human Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1), also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, programmed death ligand 1, PDCD1L1, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 19-239, with a C-terminal FLAG-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 26 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Fizikai forma
Aqueous solution
Jogi információk
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1