MABC991
Anti-PD-L1 Antibody, clone 10F.9G2
clone 10F.9G2, from rat
Szinonimák:
PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10F.9G2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Induces Function Analysis: Blockade with a representative lot of anti-PD-L1 combined with IL-2 enhanced antiviral CD8 T cell responses during chronic LCMV infection (West, E.E., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2604-15).
Inhibition Analysis: A representative lot blocked the action of PD-L1 (Grabie, N., et. al. (2007). Circulation. 116(18):2062-71;West, E.E., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2604-15;El Annan, J., et. al. (2010). Invest Ophthalmol Vis Sci. 51(7):3418-23).
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PD-L1 in one million EL4 cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2