Merck
A5348
Sigma-Aldrich
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
≥98% (TLC), solid
Szinonimák:
Biotin–cadaverine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H29F3N4O4S
Molekulatömeg:
442.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
molekulatömeg
442.5
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO or DMF: soluble
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
Alkalmazás
Biotinylation reagent
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)