Fontos dokumentumok
SML3484
Biotin-XX-tyramide
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, hexahydro-N-[6-[[6-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-6-oxohexyl]amino]-6-oxohexyl]-2-oxo-, (3aS,4S,6aR)- (9CI, ACI), Biotin-Ahx-AhxX-phenol, Biotin-Ahx-AhxX-tyramide, Biotin-LC-LC-tyramide, Biotin-XX-Tyr; BxxP, Biotin-XX-phenol
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3