Fontos dokumentumok
11140
(+)-Sodium L-ascorbate
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +105±2°, c = 5% in H2O
veszteség
≤0.2% loss on drying, 110 °C
szín
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 642.6 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Általános leírás
In biochemical research, L-ascorbic acid sodium salt demonstrates its versatility as a collagen deposition enhancer and an elastogenesis inhibitor. These attributes contribute to its broader applications in understanding cellular processes and mechanisms, making it an indispensable tool for exploring various facets of biochemistry, metabolomics and cellular biology.
Alkalmazás
- as a standard to study the antioxidant and cytotoxicological effects of aloe vera food supplements
- in the preparation of solution B for the detection of mitochondrial DNA replication using 5-ethynyl-2′-deoxyuridine (EdU)
- to prepare EdU-labeling solution
- to prepare β-galactosidase staining solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.