Fontos dokumentumok
SML0536
Efavirenz
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Efavirenz, (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -90 to -100°, c = 1 in methanol
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C([C@@](C#CC3CC3)(C(F)(F)F)OC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to assess its anti-porcine endogenous retrovirus (PERV) activity
- in cytotoxicity assay
- to investigate the solute-solvent effects of efavirenz by means combined time-dependent density functional theory (TD-DFT) and spectroscopic calculations
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox