Merck
913863
Sigma-Aldrich
Biotin-AEEA-tyramide
Szinonimák:
N-(2-(2-(2-(4-Hydroxyphenethylamino)-2-oxoethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-(2-(2-biotinamidoethoxy)ethoxy)acetamid, Biotin-AEEA-phenol, Biotin-PEG-tyramide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36N4O6S
Molekulatömeg:
508.63
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biotin-AEEA-tyramide is a reagent for tyramide signal amplification used in many applications including immunohistochemistry, in situ hybridization, electron microscopy, ELISA, and others. It can be used together with both chromogenic and fluorescence visualization methods and can be added to any other standard IHC protocol, reducing the use of other reagents.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)