Merck
93510
Supelco
(S)-Trolox methyl ether
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
Szinonimák:
(S)-6-Methoxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H20O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.32
Beilstein:
5481541
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for chiral derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −69±2°, c = 1% in ethanol
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
minőség
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
143-145 °C
SMILES string
COc1c(C)c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)18-5)6-7-15(4,19-13)14(16)17/h6-7H2,1-5H3,(H,16,17)/t15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNBMVDGIDVXTOF-HNNXBMFYSA-N
Általános leírás
(S)-Trolox methyl ether is a chiral derivatizating agent, which is employed for derivatizing enantiomers into diastereoisomers.
Alkalmazás
(S)-Trolox methyl ether may be used as a chiral derivatizing reagent for the following:        
  • analysis of chiral alcohols by capillary gas chromatography (GC) and supercritical fluid chromatography (SFC)       
  • enantiomeric separation of several benzodiazepines using gas chromatography (GC), supercritical fluid chromatography (SFC) and subcritical fluid chromatography techniques
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Chiral derivatizing agent for alcohols; some methyl substituted primary alcohols which are difficult to separate otherwise, can also be separated
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design and development of chiral reagents for the chromatographic ee determination of chiral alcohols
Walther W and Netscher T
Chirality, 8(5), 397-401 (1996)
Direct and indirect approaches to enantiomeric separation of benzodiazepines using micro column techniques
Almquist RS, et al.
Journal of Chromatography A, 679(1), 139-146 (1994)
W. Walther et al.
Chimia, 45, 121-121 (1991)
W. Walther et al.
J. Microcol. Sep., 4, 45-45 (1992)