SML0952
NSC23766 trihydrochloride
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
N6-[2-(4-Diethylamino-1-methyl-butylamino)-6-methyl-pyrimidin-4-yl]-2-methyl-quinoline-4,6-diamine trihydrochloride
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.N(CCCC(Nc1nc(cc(n1)C)Nc2cc3c(nc(cc3N)C)cc2)C)(CC)CC
InChI
1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPUHORIUXPQCHW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.