Fontos dokumentumok
E1657
EHT 1864
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(5-(7-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio)pentyloxy)-2-(morpholinomethyl)-4H-pyran-4-one dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.FC(F)(F)c1ccc2c(SCCCCCOC3=COC(CN4CCOCC4)=CC3=O)ccnc2c1
InChI
1S/C25H27F3N2O4S.2ClH/c26-25(27,28)18-4-5-20-21(14-18)29-7-6-24(20)35-13-3-1-2-10-33-23-17-34-19(15-22(23)31)16-30-8-11-32-12-9-30;;/h4-7,14-15,17H,1-3,8-13,16H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSECOAJFCKFQJG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.