Merck
C2365
Sigma-Aldrich
Clofilium tosylate
>97%, solid
Szinonimák:
4-Chloro-N,N-diethyl-N-heptylbenzenebutanaminium tosylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H37ClN · C7H7O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
510.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
>97%
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCCCCC[N+](CC)(CC)CCCCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C21H37ClN.C7H8O3S/c1-4-7-8-9-11-18-23(5-2,6-3)19-12-10-13-20-14-16-21(22)17-15-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14-17H,4-13,18-19H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOQZYUUHIWPDQC-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
K+ channel blocker; cardiac depressant; anti-arrhythmic
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sean A Misek et al.
Molecular pharmacology, 101(1), 1-12 (2021-11-05)
Most B-Raf proto-oncogene (BRAF)-mutant melanoma tumors respond initially to BRAF inhibitor (BRAFi)/mitogen-activated protein kinase kinase 1 inhibitor (MEKi) therapy, although few patients have durable long-term responses to these agents. The goal of this study was to use an unbiased computational
H Papp et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 67(5), 731-737 (2016-12-25)
Hyperventilation reduces partial pressure of CO
Wuyang Wang et al.
The Journal of cell biology, 216(6), 1715-1730 (2017-05-05)
The resting membrane potential (Δψ) of the cell is negative on the cytosolic side and determined primarily by the plasma membrane's selective permeability to K
Clofilium and other class III agents.
Steinberg, et al. et al.
Handbook of Experimental Pharmacology, 89, 389-389 (1989)
J P Arena et al.
Molecular pharmacology, 34(1), 60-66 (1988-07-01)
The whole-cell arrangement of the patch clamp was used to study delayed rectifier and inward rectifier K channels in isolated guinea pig ventricular cells. Block of these channels by an externally applied quaternary nitrogen compound, clofilium, and two of its