Fontos dokumentumok
SML0320
FR180204
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(2-Phenyl-pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine, 5-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine, FR 180204
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
faintly yellow to dark yellow
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1n[nH]c2nnc(cc12)-c3c(nn4ccccc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C18H13N7/c19-17-12-10-13(20-22-18(12)23-21-17)15-14-8-4-5-9-25(14)24-16(15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H3,19,21,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVECMUKVOMUNLE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to block extracellular-signal-regulated kinase (ERK) in order to validate whether homeobox B7 (HOXB7) regulates the migration and proliferation process via AKT/mitogen-activated protein kinases (MAPK) signaling
- of extracellular-signal-regulated kinase (ERK) to study the effects of signaling pathway inhibitors on differentiation and cell traction stress
- to determine if phosphorylation of this signaling protein is essential for mesenchymal stromal cell (MSC) derived therapeutic efficacy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.