Fontos dokumentumok
P0042
PP2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-(t-butyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Amino-5-(4-chlorophenyl)-7-(t-butyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, AG 1879
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)n1nc(-c2ccc(Cl)cc2)c3c(N)ncnc13
InChI
1S/C15H16ClN5/c1-15(2,3)21-14-11(13(17)18-8-19-14)12(20-21)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-8H,1-3H3,(H2,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBBRWFOVCUAONR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to analyze the effects of Src/focal adhesion kinase (FAK) signaling on IQ domain GTPase-activating protein 1 (IQGAP1)-mediated anoikis resistance
- for Src inhibition to study its effect on epidermal growth factor receptor (EGFR) and nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) phosphorylation in non-small cell lung cancer (NSCLC) cells
- for pharmacological inhibition of SRC in MDA-MB-231 breast cancer cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology