Fontos dokumentumok
M6690
MDL 28170
≥90% (TLC)
Szinonimák:
Calpain Inhibitor III
Teszt
≥90% (TLC)
összetétel
Peptide Content, >90%
oldhatóság
DMSO: 26 mg/mL
H2O: insoluble
methanol: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-16(2)20(24-22(27)28-15-18-11-7-4-8-12-18)21(26)23-19(14-25)13-17-9-5-3-6-10-17/h3-12,14,16,19-20H,13,15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t19?,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGBKFLTYGSREKK-ANYOKISRSA-N
Géninformáció
human ... CAPN1(823) , CAPN2(824)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
- to study its effects on neuroinflammation and necroptosis in rat model of cardiac arrest
- to analyze its effects on the degradation of neuronal nitric oxide synthase (nNOS) in beef semimembranosus muscle
- to study its protective effects against traumatic brain injury and survival of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) in rat brain
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.