529573
PP2
≥95% (HPLC), solid, Src protein tyrosine kinase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
PP2, AG 1879, 4-Amino-5-(4-chlorophenyl)-7-( t-butyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PP2, PP2, CAS 172889-27-9, is a potent, reversible, ATP-competitive, inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases (IC₅₀ = 4, 5, 5, &100 nM for p56lck, p59fynT, Hck, & Src, respectively).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2n[n](c3ncnc(c32)N)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H16ClN5/c1-15(2,3)21-14-11(13(17)18-8-19-14)12(20-21)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-8H,1-3H3,(H2,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBBRWFOVCUAONR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
p56lck
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Salazar, E.P., and Rozengurt, E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 28371.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
WGK
WGK 3