124005
Akt Inhibitor
The Akt Inhibitor controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Akt Inhibitor, 1L6-Hydroxymethyl-chiro-inositol-2-(R)-2-O-methyl-3-O-octadecyl- sn-glycerocarbonate, 1L6-Hydroxymethyl-chiro-inositol-2-(R)-2-O-methyl-3-O-octadecyl-sn-glycerocarbonate
Teszt
≥98% (NMR)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1