553502
NSC23766 trihydrochloride
≥93% (HPLC), lyophilized, Rac1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Rac1 Inhibitor, NSC23766
About This Item
Javasolt termékek
product name
Rac1 Inhibitor, Rac1 Inhibitor, CAS 1177865-17-6, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Rac1 GDP/GTP exchange. Interferes with the interaction between Rac1 and Rac-specific GEFs Trio and Tiam1 (IC₅₀ ~50 µM).
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPUHORIUXPQCHW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rac1
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Desire, L., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 37516.
Gao, Y., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7618.
WGK
WGK 3