Fontos dokumentumok
D8946
DMH1
≥98% (HPLC), powder, BMP inhibitor
Szinonimák:
4-[6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline, 4-[6-[4-(1-Methylethoxy)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DMH1, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
light yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(C=C1)=CC=C1C(C=N2)=CN3C2=C(C4=CC=NC5=C4C=CC=C5)C=N3
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16(2)29-19-9-7-17(8-10-19)18-13-26-24-22(14-27-28(24)15-18)20-11-12-25-23-6-4-3-5-21(20)23/h3-16H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMIFGARJSWXZSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)