G9145
[Leu15]-Gastrin I human
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
[Leu15]-HG-17, LHG-17, [15-Leucine]-Gastrin I, human heptadecapeptide, [18-Pyroglutamic acid, 32-leucine]-Big gastrin I-(18-34)-peptide amide, human, [Leu15]-Gastrin I, human, [Leucine15]-Gastrin I heptadecapeptide, [Leucine15]-Little gastrin I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C3CCCN3C(=O)CNC(=O)C4CCC(=O)N4)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NCC(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C98H126N20O31/c1-49(2)38-68(115-96(147)72(43-55-46-101-60-19-12-10-17-58(55)60)117-98(149)74-20-13-37-118(74)77(122)48-103-86(137)61-25-31-75(120)105-61)93(144)111-66(30-36-82(131)132)92(143)110-65(29-35-81(129)130)91(142)109-64(28-34-80(127)128)90(141)108-63(27-33-79(125)126)89(140)107-62(26-32-78(123)124)88(139)104-51(5)85(136)113-70(41-53-21-23-56(119)24-22-53)87(138)102-47-76(121)106-71(42-54-45-100-59-18-11-9-16-57(54)59)95(146)114-69(39-50(3)4)94(145)116-73(44-83(133)134)97(148)112-67(84(99)135)40-52-14-7-6-8-15-52/h6-12,14-19,21-24,45-46,49-51,61-74,100-101,119H,13,20,25-44,47-48H2,1-5H3,(H2,99,135)(H,102,138)(H,103,137)(H,104,139)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,143)(H,111,144)(H,112,148)(H,113,136)(H,114,146)(H,115,147)(H,116,145)(H,117,149)(H,123,124)(H,125,126)(H,127,128)(H,129,130)(H,131,132)(H,133,134)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMVMLPDUAGUTOC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GAST(2520)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- as a medium supplement establish enteroid cultures
- as a supplement to standard Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) culture medium, human minigut medium to establish the growth of crypts.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.