Fontos dokumentumok
SML0826
Sigma-Aldrich
FH1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
BRD-K4477, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bis-acetamide, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)diacetamide, NSC 12407
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H18N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.34
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(c1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)NC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(20)18-16-7-3-14(4-8-16)11-15-5-9-17(10-6-15)19-13(2)21/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEXMNSOPAKOPEF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
FH1 (BRD-K4477) was found to enhance hepatocyte functions and promote the differentiation of induced pluripotent stem cell–derived hepatocytes toward a more mature phenotype than what had previouslybeen obtainable. Human induced pluripotent stem (iPS) cells that are differentiated toward hepatocyte-like (iHep) cells typically show an immature hepatic phenotype and have limited use as a renewable source of functional human hepatocytes. Cultures treated with both FH1 (BRD-K4477) and another compound that induces proliferation, FPH1 (BRD-6125), contained larger colonies of iHep cells, which showed more pronounced hepatocyte morphologies with a more mature phenotype than previously obtainable.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)