SML1045
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho Kinase inhibitor
Szinonimák:
N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Thiazovivin, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
, white to beige to brown
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C15H13N5OS/c21-14(17-8-11-4-2-1-3-5-11)12-9-22-15(19-12)20-13-6-7-16-10-18-13/h1-7,9-10H,8H2,(H,17,21)(H,16,18,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOBKQCZBPPCLEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Cikkek
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.