Fontos dokumentumok
SML0041
Batimastat
≥98% (HPLC), powder, matrix metalloproteinase inhibitor
Szinonimák:
BB-94; (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]butanediamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Batimastat, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)[C@H](CSc2cccs2)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3