Fontos dokumentumok
SML0420
TAPI-2 acetate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(R)-(2-(Hydroxyaminocarbonyl)methyl)-4-methylpentanoyl-L-t-butyl-glycine-L-alanine 2-aminoethyl amide, Tumor necrosis factor-α protease inhibitor-2, TNF-α protease inhibitor-2
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
szín
white to off-white
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](CC(=O)NO)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H37N5O5.C2H4O2/c1-11(2)9-13(10-14(25)24-29)17(27)23-15(19(4,5)6)18(28)22-12(3)16(26)21-8-7-20;1-2(3)4/h11-13,15,29H,7-10,20H2,1-6H3,(H,21,26)(H,22,28)(H,23,27)(H,24,25);1H3,(H,3,4)/t12-,13+,15+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMUSZKBIFGOFBD-RAFLFFCLSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)