344930
Furin Inhibitor I
≥90% (HPLC), solid, furin inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Furin Inhibitor I, Decanoyl-RVKR-CMK
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Furin Inhibitor I, Furin Inhibitor I, is a peptidyl chloromethylketone that binds to the catalytic site of furin and blocks its activity.
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
off-white
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
viral glycoproteins
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Wang, X., and Pei, D. 2001. J. Biol. Chem.276, 35953.
Capell, A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 30849.
Denault, J.B., et al. 1995. FEBS Lett. 362, 276.
Denault, J.B., et al. 1995. J. Cardiovasc. Pharmacol.26, S47.
Garten, W., et al. 1994. Biochimie 76, 217.
Hallenberger, S., et al. 1992. Nature 360, 358.
Stieneke-Gröber, A., et al. 1992. EMBO J. 11, 2407.
WGK
WGK 3