SML1100
Varespladib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[[3-(2-Amino-2-oxoacetyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl]oxy]-acetic acid, A-001, LY-315920, LY315920
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[n]2(c3c(c(ccc3)OCC(=O)[O-])c(c2CC)C(=O)C(=O)N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H20N2O5.Na/c1-2-14-19(20(26)21(22)27)18-15(9-6-10-16(18)28-12-17(24)25)23(14)11-13-7-4-3-5-8-13;/h3-10H,2,11-12H2,1H3,(H2,22,27)(H,24,25);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZZUHXILQXLTGV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- to test its effect on the human astrocytes subjected to psychosine-induced toxicity
- to test its neutralization functionality on the black snake species P. colletti venom
- in combination with snake venom metalloproteinases (SVMP)-inhibitor, marimastat to test its protective functionality on envenoming by vipers
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research