364205
GM 6001
≥95% (HPLC), solid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
GM 6001, Galardin, N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylmethyl)-4-methylpentanoyl]-L-tryptophan Methylamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GM 6001, GM 6001, CAS 142880-36-2, is a potent, cell-permeable, broad-spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)CC(=O)NO)C(=O)NC)cccc2
InChI
1S/C20H28N4O4/c1-12(2)8-13(10-18(25)24-28)19(26)23-17(20(27)21-3)9-14-11-22-16-7-5-4-6-15(14)16/h4-7,11-13,17,22,28H,8-10H2,1-3H3,(H,21,27)(H,23,26)(H,24,25)/t13-,17+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MMP-1
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Galardy, R.E., et al. 1994. Ann. NY Acad. Sci.732, 315.
Galardy, R.E., et al. 1994. Cancer Res.54, 4715.
Galardy, R.E. 1993. Drugs Future18, 1109.
Grobelny, D., et al. 1992. Biochemistry31, 7152.
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.