Fontos dokumentumok
SML0789
GI254023X
≥98% (HPLC), powder, ADAM10 metalloproteinase inhibitor
Szinonimák:
(2R)-N-[(1S)-2,2-Dimethyl-1-[(methylamino)carbonyl]-propyl]-2-[(1S)-1-[formyl(hydroxy)amino]ethyl]-5-phenylpentanamide, GI4023
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GI254023X, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ON(C=O)[C@@H](C)[C@@H](CCCC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(NC)=O)=O
InChI
1S/C21H33N3O4/c1-15(24(28)14-25)17(13-9-12-16-10-7-6-8-11-16)19(26)23-18(20(27)22-5)21(2,3)4/h6-8,10-11,14-15,17-18,28H,9,12-13H2,1-5H3,(H,22,27)(H,23,26)/t15-,17+,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHVMTHKJUAOZJP-CGTJXYLNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)