Fontos dokumentumok
5.09612
Sigma-Aldrich
TAPI-2
InSolution, ≥97%, 10 mM aqueous solution, inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase; ADAM17)
Szinonimák:
InSolution TAPI-2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H37N5O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
415.53
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
A hydroxamate-based inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase; ADAM17). Inhibits the activation-dependent shedding of L-selectin from neutrophils, eosinophils, and lymphocytes as well as phenylarsine oxide (PAO)-induced shedding in neutrophils. Also blocks the shedding of several cell surface proteins such as pro-TGF-α, IL-6 receptor α-subunit, and β-amyloid precursor protein. Reported to inhibit TNF-α release and impart protection against aspirin-induced gastric mucosal injury. Acts as a weak inhibitor of angiotensin converting enzyme (IC50 = 18 µM).
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
A 10 mM (1 mg/241 µL) sterile-filtered solution of TAPI-2 (Cat. No. 579052) in H₂O.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Bennett, T.A., et al. 2000. J. Immunol.164, 4120.
Fiorucci, S., et al. 1998. Aliment. Pharmacol. Ther.12, 1139.
Hooper, N.M., et al. 1997. Biochem. J.321, 265.
Parvathy, S., et al. 1997. Biochem. J.327, 37.
Arribas, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 11376.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.