Merck
SML1292
Sigma-Aldrich
TAPI-0
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
N-(R)-(2-(Hydroxyaminocarbonyl)Methyl)-4-Methylpentanoyl-L-Naphthylalanyl-L-Alanine amide, TNF-α Processing Inhibitor-0, TNF-α Protease Inhibitor-0
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H32N4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
456.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC([C@@](C)([H])NC([C@]([H])(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)NC([C@@](CC(C)C)([H])CC(NO)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)11-18(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-17-9-6-8-16-7-4-5-10-19(16)17/h4-10,14-15,18,20,33H,11-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,18+,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSJJYJNVFYARGB-CVAIRZPRSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
TAPI-0 inhibit peptide deformylase (PDF) activity and retard the growth Chlamydia trachomatis, which is an obligate intracellular bacterium responsible for a number of human diseases.
TAPI-0 is a metalloproteinase inhibitor with selectivity for TACE (TNF-α converting enzyme/ADAM17; IC50 = 100 nM). TAPI-0 also inhibits of collagenase and gelatinase. Although not specific for TACE, TAPI-0 is extensively used to block TACE-mediated TNF-α shedding.
TAPI-0 is a metalloproteinase inhibitor with selectivity for TACE; also inhibits collagenase and gelatinase.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Metalloprotease inhibitors GM6001 and TAPI-0 inhibit the obligate intracellular human pathogen Chlamydia trachomatis by targeting peptide deformylase of the bacterium.
Balakrishnan A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(24), 16691-16699 (2006)