Fontos dokumentumok
A6671
Actinonin
≥98% (TLC), powder, leucine aminopeptidase inhibitor
Szinonimák:
3-[[1-[(2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl]-2-methylpropyl]carbamoyl]octanohydroxamic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Actinonin,
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCCC1CO
InChI
1S/C19H35N3O5/c1-4-5-6-8-14(11-16(24)21-27)18(25)20-17(13(2)3)19(26)22-10-7-9-15(22)12-23/h13-15,17,23,27H,4-12H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJLATMLVMSFZBN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ANPEP(290) , DPP4(1803) , ECE1(1889) , LAP3(51056)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3